4,4'-Dichlorochalcone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 19672-59-4
Molecular Formula: C15H10Cl2O
Formula Weight: 277.15
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 2331589
MDL No.: MFCD00018704
Formula:
C₁₅H₁₀Cl₂O Punto di fusione: 156…160 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00018704 CAS Number: 19672-59-4 |