2-Indanylacetic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 37868-26-1
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Melting Point: 91-93°
Beilstein Reference: 2616409
MDL No.: MFCD00082653
Formula:
C₁₁H₁₂O₂ Punto di fusione: 91…93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082653 CAS Number: 37868-26-1 |