Stampa…
Diethylene glycol diacrylate ≥75% stabilizzato, tech.
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Diethyleneglycoldiacrylate
L10682.14 L10682.22
L10682.14EA 23.5 EUR
L10682.14 L10682.22
Diethylene glycol diacrylate ≥75% stabilizzato, tech.
Diethylene glycol diacrylate
Purity: 75% CAS No.: 4074-88-8 Molecular Formula: C10H14O5 Formula Weight: 214.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 94°/0.2mm Beilstein Reference: 1953711 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00014939
Formula: C₁₀H₁₄O₅
Peso molecolare: 214,22 g/mol
Punto di ebollizione: 94 °C (0,2 mmHg)
Densità: 1,118
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014939
CAS Number: 4074-88-8
EINECS: 223-791-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III