4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine
L10625.03
L10625.06
L10625.03EA
75.1
EUR
L10625.03
L10625.06
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole 97%
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 28466-21-9
Molecular Formula: C6H11N3
Formula Weight: 125.17
Melting Point: 99-105°
Beilstein Reference: 110739
MDL No.: MFCD00052883
Formula:
C₆H₁₁N₃ Peso molecolare: 125,17 g/mol Punto di fusione: 99…105 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052883 CAS Number: 28466-21-9 |