Stampa…
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Methylbenzoyl)acrylic acid
L10551.06 L10551.03
L10551.06EA 80.5 EUR
L10551.06 L10551.03
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 98%
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
Purity: 98% CAS No.: 20972-36-5 Molecular Formula: C11H10O3 Formula Weight: 190.20 Melting Point: 138-140° Beilstein Reference: 2691231 MDL No.: MFCD00075338
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Peso molecolare: 190,2 g/mol
Punto di fusione: 138…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075338
CAS Number: 20972-36-5