Stampa…
Tetrahydrofurfuryl acrylate 90% stabilizzato, tech.
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl acrylate, Acrylic Acid Tetrahydrofurfuryl Ester
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone 500 ppm
L10299.18 L10299.30
L10299.18EA 34 EUR
L10299.18 L10299.30
Tetrahydrofurfuryl acrylate 90% stabilizzato, tech.
Tetrahydrofurfuryl acrylate
Stab. with 500ppm hydroquinone
Purity: 90% CAS No.: 2399-48-6 Molecular Formula: C8H12O3 Formula Weight: 156.18 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 88-89°/9mm Beilstein Reference: 113115 UN No.: UN3334 MDL No.: MFCD00014516
Formula: C₈H₁₂O₃
Peso molecolare: 156,18 g/mol
Punto di ebollizione: 88…89 °C (9 mmHg)
Densità: 1,030
Flash Pt: 93 °C (199 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014516
CAS Number: 2399-48-6
EINECS: 219-268-7
UN: 3334
ADR: 9,III