Propargyl acetate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Propargylacetate
Purity: 97%
CAS No.: 627-09-8
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Flash Point: 31°(88°F)
Refractive Index: 1.4185
Odour: Characteristic
Boiling Point: 124°
Beilstein Reference: 1742046
UN No.: UN1992
MDL No.: MFCD00041601
Formula:
C₅H₆O₂ Peso molecolare: 98,10 g/mol Punto di ebollizione: 124 °C Densità: 0,989 Flash Pt: 31 °C (88 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041601 CAS Number: 627-09-8 ADR: 3,III |