Stampa…
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Dimethylaminoethyl Ether, 2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine)
L09884.09 L09884.18
L09884.09EA 58.3 EUR
L09884.09 L09884.18
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether 98%
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether
Purity: 98% CAS No.: 3033-62-3 Molecular Formula: C8H20N2O Formula Weight: 160.26 Flash Point: 66°(151°F) Refractive Index: 1.4300 Boiling Point: 179-180° Beilstein Reference: 1739668 UN No.: UN2922 MDL No.: MFCD00059199
Formula: C₈H₂₀N₂O
Peso molecolare: 160,26 g/mol
Punto di ebollizione: 179…180 °C
Densità: 0,850
Flash Pt: 66 °C (151 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059199
CAS Number: 3033-62-3
EINECS: 221-220-5
ADR: 8,III