Stampa…
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone ≥85% cont. ca 10% 2-cyclohexylidenecyclohexanone
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: [1,1'-Bi(cyclohexan)]-1'-en-2-one
L09798.14 L09798.22
L09798.14EA 50.6 EUR
L09798.14 L09798.22
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone ≥85% cont. ca 10% 2-cyclohexylidenecyclohexanone
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone
CAS No.: 1502-22-3 Molecular Formula: C12H18O Formula Weight: 178.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5060 Boiling Point: 265° Beilstein Reference: 1308501 MDL No.: MFCD00013796
Formula: C₁₂H₁₈O
Peso molecolare: 178,28 g/mol
Punto di ebollizione: 265 °C
Densità: 0,998
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013796
CAS Number: 1502-22-3
EINECS: 216-120-3