5-Isocyanato-1,2,3-trimethoxybenzene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3,4,5-Trimethoxyphenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 1016-19-9
Molecular Formula: C10H11NO4
Formula Weight: 209.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₁NO₄ Peso molecolare: 209,2 g/mol Punto di ebollizione: 102…110 °C (0,4 mmHg) Punto di fusione: 39…41 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00013861 CAS Number: 1016-19-9 ADR: 6.1,III |