1,4-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 17938-13-5
Molecular Formula: C16H22Si2
Formula Weight: 270.53
Melting Point: 119-121°
Beilstein Reference: 2840618
MDL No.: MFCD00135433
Formula:
C₁₆H₂₂Si₂ Punto di fusione: 119…121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00135433 CAS Number: 17938-13-5 |