4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine) (mixture of isomers) mixture of stereoisomers ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1761-71-3
Molecular Formula: C13H26N2
Formula Weight: 210.37
Flash Point: 159°(318°F)
Odour: Amine-like
pH: 11.5
Melting Point: ca 43°
Boiling Point: 325-327°
Beilstein Reference: 2079179
UN No.: UN2928
MDL No.: MFCD00001496
Formula:
C₁₃H₂₆N₂ Punto di ebollizione: 325…327 °C Punto di fusione: ∼ 43 °C Flash Pt: 159 °C (318 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001496 CAS Number: 1761-71-3 EINECS: 217-168-8 UN: 2928 ADR: 6.1,II |