5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 16687-60-8
Molecular Formula: C7H5N5O2
Formula Weight: 191.15
Melting Point: ca 223° dec.
Beilstein Reference: 192840
MDL No.: MFCD00068729
Formula:
C₇H₅N₅O₂ Punto di fusione: ∼ 223 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068729 CAS Number: 16687-60-8 |