(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(S)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine, (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Purity: 99%
CAS No.: 114715-38-7
Molecular Formula: C11H16N2
Formula Weight: 176.26
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 100-105°/3mm
Beilstein Reference: 6477593
Optical Rotation: +5° (c=10 in ethanol)
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00082766
Formula:
C₁₁H₁₆N₂ Peso molecolare: 176,26 g/mol Punto di ebollizione: 100…105 °C (3 mmHg) Densità: 1,020 Flash Pt: 140 °C (284 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082766 CAS Number: 114715-38-7 UN: 2735 ADR: 8,III |