Propargyl acrylate 96% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Prop-2-yn-1-yl acrylate
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo 200 ppm
Stab. with ca 200ppm BHT
Purity: 96%
CAS No.: 10477-47-1
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4460
Odour: Pungent
Boiling Point: 138°
Beilstein Reference: 1902961
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00078451
Formula:
C₆H₆O₂ Peso molecolare: 110,11 g/mol Punto di ebollizione: 138 °C Densità: 0,995 Flash Pt: 43 °C (109 °F) |
MDL Number:
MFCD00078451 CAS Number: 10477-47-1 EINECS: 233-975-8 ADR: 3,III |