Stampa…
4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L09350.06 L09350.14
L09350.06EA 47.5 EUR
L09350.06 L09350.14
4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
4-Hydroxyphenyl benzoate
Purity: 98% CAS No.: 2444-19-1 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 2050596 MDL No.: MFCD00053304
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Peso molecolare: 214,22 g/mol
Punto di fusione: 164…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053304
CAS Number: 2444-19-1
EINECS: 219-479-4