Diethyl isobutylmalonate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Isobutylmalonic Acid Diethyl Ester
Purity: 98%
CAS No.: 10203-58-4
Molecular Formula: C11H20O4
Formula Weight: 216.28
Flash Point:
Formula:
C₁₁H₂₀O₄ Peso molecolare: 216.28 g/mol Punto di ebollizione: 225 °C Densità: 0.970 Flash Pt: >100 °C (212 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00026869 CAS Number: 10203-58-4 EINECS: 233-504-6 |