3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97+%
CAS No.: 25570-02-9
Molecular Formula: C16H18
Formula Weight: 210.32
Melting Point: 47-49°
Beilstein Reference: 1935931
MDL No.: MFCD00051910
Formula:
C₁₆H₁₈ Punto di fusione: 47…49 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051910 CAS Number: 25570-02-9 |