6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Methylhepta-3,5-dien-2-one
Purity: 97%
CAS No.: 1604-28-0
Molecular Formula: C8H12O
Formula Weight: 124.18
Refractive Index: 1.5340
Odour: Pleasant
Boiling Point: 95-96°/20mm
Beilstein Reference: 1699937
MDL No.: MFCD00043647
Formula:
C₈H₁₂O Peso molecolare: 124,18 g/mol Punto di ebollizione: 95…96 °C (20 mmHg) Densità: 0,890 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043647 CAS Number: 1604-28-0 EINECS: 216-507-7 |