Stampa…
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(2-Amino-4-methylthiazol-5-yl)ethanone
L09108.06 L09108.14
L09108.06EA 75.6 EUR
L09108.06 L09108.14
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole ≥97%
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole
Purity: 97+% CAS No.: 30748-47-1 Molecular Formula: C6H8N2OS Formula Weight: 156.21 Melting Point: ca 268° dec. Beilstein Reference: 127111 MDL No.: MFCD00051952
Formula: C₆H₈N₂OS
Peso molecolare: 156,21 g/mol
Punto di fusione: ∼ 268 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051952
CAS Number: 30748-47-1