Ethyl-N,N-dimethyloxamate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Ethyl 2-(dimethylamino)-2-oxoacetate
Purity: 98%
CAS No.: 16703-52-9
Molecular Formula: C6H11NO3
Formula Weight: 145.16
Flash Point:
Formula:
C₆H₁₁NO₃ Punto di ebollizione: 118…120 °C (10 mmHg) Densità: 1,068 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015153 CAS Number: 16703-52-9 EINECS: 240-755-5 |