N-Methyltrimethylacetamide 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 96%
CAS No.: 6830-83-7
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Melting Point: 89-93°
Boiling Point: 105-110°/15mm
Beilstein Reference: 1744142
MDL No.: MFCD00043643
Formula:
C₆H₁₃NO Punto di ebollizione: 105…110 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 89…93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043643 CAS Number: 6830-83-7 |