2-Propylvaleryl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Propylpentanoyl chloride, 2,2-Di-n-propylacetylchloride
Purity: 98%
CAS No.: 2936-08-5
Molecular Formula: C8H15ClO
Formula Weight: 162.66
Boiling Point: 68-70°/10mm
Beilstein Reference: 1098856
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00051446
Formula:
C₈H₁₅ClO Punto di ebollizione: 68…70 °C (10 mmHg) Densità: 0,950 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051446 CAS Number: 2936-08-5 EINECS: 220-914-5 ADR: 8,II |