2,2-Di-n-propylacetamide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2430-27-5
Molecular Formula: C8H17NO
Formula Weight: 143.23
Odour: Odourless
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 1750444
MDL No.: MFCD00051534
Formula:
C₈H₁₇NO Punto di fusione: 123…127 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051534 CAS Number: 2430-27-5 EINECS: 219-394-2 Merck Index: 14,9914 |