4-(Dimethylamino)-4-oxobutanoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 2564-95-6
Molecular Formula: C6H11NO3
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 82-87°
Beilstein Reference: 1762788
MDL No.: MFCD00043505
Formula:
C₆H₁₁NO₃ Peso molecolare: 145.16 g/mol Punto di fusione: 82…87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043505 CAS Number: 2564-95-6 |