3,4-(Methylenedioxy)benzylideneacetone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
L08675.09
L08675.18
L08675.09EA
60.7
EUR
L08675.09
L08675.18
3,4-(Methylenedioxy)benzylideneacetone 98%
3,4-(Methylenedioxy)benzylideneacetone
Purity: 98%
CAS No.: 3160-37-0
Molecular Formula: C11H10O3
Formula Weight: 190.20
Melting Point: 108-110°
Beilstein Reference: 83983
MDL No.: MFCD00016907
Formula:
C₁₁H₁₀O₃ Peso molecolare: 190,20 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016907 CAS Number: 3160-37-0 |