2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 33693-84-4
Molecular Formula: C12H14O4
Formula Weight: 222.24
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 2263386
MDL No.: MFCD00043711
Formula:
C₁₂H₁₄O₄ Punto di fusione: 84…88 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043711 CAS Number: 33693-84-4 |