2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl bromide ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-2-(2-ethoxyethoxy)ethane
Stabilization:
Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
Stab. with potassium carbonate
Purity: 98%
CAS No.: 54550-36-6
Molecular Formula: CH3CH2OCH2CH2OCH2CH2Br
Formula Weight: 197.08
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 86-88°/12mm
Beilstein Reference: 1736603
MDL No.: MFCD00051920
Formula:
CH₃CH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Br Peso molecolare: 197,08 g/mol Punto di ebollizione: 86…88 °C (12 mmHg) Densità: 1,299 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051920 CAS Number: 54550-36-6 |