Stampa…
5-Norbornene-2-carboxylic acid predominantly endo isomer 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic Acid
L08444.06 L08444.14
L08444.06EA 23.9 EUR
L08444.06 L08444.14
5-Norbornene-2-carboxylic acid predominantly endo isomer 97%
5-Norbornene-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 120-74-1 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4940 Boiling Point: 136-138°/14mm Beilstein Reference: 637167 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00085356
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 136…138 °C (14 mmHg)
Densità: 1,129
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085356
CAS Number: 120-74-1
EINECS: 204-422-8
UN: 3265
ADR: 8,III