Stampa…
2-Chloro-5-methoxybenzimidazole 94%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-methoxy-1H-benzo[d]imidazole, 2-Chloro-5-methoxy-1H-benzimidazole
L08440.03 L08440.MD
L08440.03EA 190 EUR
L08440.03 L08440.MD
2-Chloro-5-methoxybenzimidazole 94%
2-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Purity: 94% CAS No.: 15965-54-5 Molecular Formula: C8H7ClN2O Formula Weight: 182.61 Melting Point: 165-168° Beilstein Reference: 777455 MDL No.: MFCD00051945
Formula: C₈H₇ClN₂O
Peso molecolare: 182,607 g/mol
Punto di fusione: 165…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051945
CAS Number: 15965-54-5