Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one) 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 96%
CAS No.: 1118-66-7
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Melting Point: 36-41°
Boiling Point: 209-213°
Beilstein Reference: 1209344
MDL No.: MFCD00043715
Formula:
C₅H₉NO Punto di ebollizione: 209…213 °C Punto di fusione: 36…41 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043715 CAS Number: 1118-66-7 |