Stampa…
N6-Benzoyladenine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Benzamidopurine, N-(7H-Purin-6-yl)benzamide
L08292.03 L08292.06 L08292.14
L08292.03EA 45.9 EUR
L08292.03 L08292.06 L08292.14
N6-Benzoyladenine 99%
N6-Benzoyladenine
Purity: 99% CAS No.: 4005-49-6 Molecular Formula: C12H9N5O Formula Weight: 239.23 Melting Point: 241-244° Beilstein Reference: 20585 MDL No.: MFCD00037927
Formula: C₁₂H₉N₅O
Peso molecolare: 239,24 g/mol
Punto di fusione: 241…244 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037927
CAS Number: 4005-49-6