Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 5460-08-2
Molecular Formula: C13H18O2
Formula Weight: 206.29
Refractive Index: 1.5050
Boiling Point: 135-140°/9mm
Beilstein Reference: 2105791
MDL No.: MFCD00051916
Formula:
C₁₃H₁₈O₂ Punto di ebollizione: 135…140 °C (9 mmHg) Densità: 1,034 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051916 CAS Number: 5460-08-2 |