Lithium aluminium di-n-butylamide soluzione 0.16 M in 1,2-dimethoxyethane
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Lithium tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)aluminate(1-), Aluminate(1-), tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)-, lithium (1:1)
CAS No.: 15405-86-4
Molecular Formula: C32H72AlLiN4
Formula Weight: 546.87
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: -54°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00051918
Formula:
C₃₂H₇₂AlLiN₄ Peso molecolare: 546,87 g/mol Punto di fusione: –54 °C Densità: 0,860 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00051918 CAS Number: 15405-86-4 UN: 1993 ADR: 3,III |