Stampa…
Carbimazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ethoxycarbonyl-3-methyl-2-thioxo-4-imidazoline, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazole-1-carboxylate
L08218.14 L08218.22
L08218.14EA 182 EUR
L08218.14 L08218.22
Carbimazole 97%
Carbimazole
Purity: 97% CAS No.: 22232-54-8 Molecular Formula: C7H10N2O2S Formula Weight: 186.24 pH: 5.0-7.0 Melting Point: 122-126° Beilstein Reference: 144339 MDL No.: MFCD00027421
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
Peso molecolare: 186,23 g/mol
Punto di fusione: 122…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027421
CAS Number: 22232-54-8
EINECS: 244-854-4
Merck Index: 14,1798