Tetra-n-dodecylammonium iodide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 40797-39-5
Molecular Formula: C48H100IN
Formula Weight: 818.23
Melting Point: 114-118°
Beilstein Reference: 5844188
MDL No.: MFCD00051856
Formula:
C₄₈H₁₀₀IN Punto di fusione: 114…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051856 CAS Number: 40797-39-5 EINECS: 255-086-4 |