Methyl-2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 145129-54-0
Molecular Formula: C6H4Cl2O2S
Formula Weight: 211.07
Refractive Index: 1.5630
Boiling Point: 74-75°/0.6mm
MDL No.: MFCD00051763
Formula:
C₆H₄Cl₂O₂S Punto di ebollizione: 74…75 °C (0,6 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051763 CAS Number: 145129-54-0 |