Ethyl-3-(4-methoxybenzoyl)propionate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
L07989.06
L07989.14
L07989.06EA
80.9
EUR
L07989.06
L07989.14
Ethyl-3-(4-methoxybenzoyl)propionate 98%
Ethyl-3-(4-methoxybenzoyl)propionate
Purity: 98%
CAS No.: 15118-67-9
Molecular Formula: C13H16O4
Formula Weight: 236.27
Melting Point: 49-53°
Beilstein Reference: 2120509
MDL No.: MFCD00051784
Formula:
C₁₃H₁₆O₄ Peso molecolare: 236,27 g/mol Punto di fusione: 49…53 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051784 CAS Number: 15118-67-9 |