4-Dimethylamino-1-naphthoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 78062-03-0
Molecular Formula: C13H13NO2
Formula Weight: 215.25
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 2723206
MDL No.: MFCD00051797
Formula:
C₁₃H₁₃NO₂ Punto di fusione: ∼ 160 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051797 CAS Number: 78062-03-0 |