1-Hexen-3-one ≥90% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 0,5%
Stab. with 0.5% 4-methoxyphenol
Purity: 90+%
CAS No.: 1629-60-3
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4275
Odour: Pungent
Boiling Point: 127-129°
Beilstein Reference: 1740796
UN No.: UN1224
MDL No.: MFCD00051563
Formula:
C₆H₁₀O Punto di ebollizione: 127…129 °C Densità: 0,840 Flash Pt: 22 °C (71 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00051563 CAS Number: 1629-60-3 EINECS: 216-625-9 UN: 1224 ADR: 3,II |