Stampa…
Ethyl-3-phenoxypropionate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
L07606.09 L07606.18
L07606.09EA 62.5 EUR
L07606.09 L07606.18
Ethyl-3-phenoxypropionate 98%
Ethyl-3-phenoxypropionate
Purity: 98% CAS No.: 22409-91-2 Molecular Formula: C6H5OCH2CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 194.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5005 Melting Point: 22-24° Boiling Point: 141-143°/11mm Beilstein Reference: 2331072 MDL No.: MFCD00026919
Formula: C₆H₅OCH₂CH₂CO₂CH₂CH₃
Peso molecolare: 194,23 g/mol
Punto di ebollizione: 141…143 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: 22…24 °C
Densità: 1,084
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026919
CAS Number: 22409-91-2