tert-Butylsulphonylacetonitrile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 81536-18-7
Molecular Formula: C6H11NO2S
Formula Weight: 161.22
Melting Point: 142-144°
Beilstein Reference: 4370746
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00051622
Formula:
C₆H₁₁NO₂S Punto di fusione: 142…144 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051622 CAS Number: 81536-18-7 ADR: 6.1,III |