Het anhydride 95% may cont. up to 3% chlorendic acid
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Chlorendic Anhydride, 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic Anhydride
Purity: 96%
CAS No.: 115-27-5
Molecular Formula: C9H2Cl6O3
Formula Weight: 370.83
Melting Point: 235-239°
Beilstein Reference: 92693
MDL No.: MFCD00080438
Formula:
C₉H₂Cl₆O₃ Punto di fusione: 235…239 °C Densità: 1,730 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00080438 CAS Number: 115-27-5 EINECS: 204-077-3 Merck Index: 14,2086 |