Stampa…
1-Octen-3-one 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Oct-1-en-3-one, Pentyl Vinyl Ketone, Amyl Vinyl Ketone
Stabilization: Stabilised with BHA 0,1%
L07189.03 L07189.06
L07189.03EA 56.3 EUR
L07189.03 L07189.06
1-Octen-3-one 97% stabilizzato
1-Octen-3-one
Stab. with 0.1% BHA
Purity: 97% CAS No.: 4312-99-6 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4360 Odour: Characteristic Boiling Point: 56-60°/16mm Beilstein Reference: 1700905 UN No.: UN1224 MDL No.: MFCD00036558
Formula: C₈H₁₄O
Punto di ebollizione: 56…60 °C (16 mmHg)
Densità: 0,848
Flash Pt: 35 °C (95 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00036558
CAS Number: 4312-99-6
EINECS: 224-327-5
UN: 1224
ADR: 3,III