Oxypurinol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-diol
Purity: 98+%
CAS No.: 2465-59-0
Molecular Formula: C5H4N4O2
Formula Weight: 152.11
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
C₅H₄N₄O₂ Peso molecolare: 152,11 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047205 CAS Number: 2465-59-0 EINECS: 219-570-9 |