Stampa…
Glycolaldehyde dimethyl acetal 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L07099.06 L07099.03
L07099.06EA 111 EUR
L07099.06 L07099.03
Glycolaldehyde dimethyl acetal 98% stabilizzato
Glycolaldehyde dimethyl acetal
Purity: 98% CAS No.: 30934-97-5 Molecular Formula: HOCH2CH(OCH3)2 Formula Weight: 106.12 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.4130 Melting Point: -76° Boiling Point: 68°/21mm Beilstein Reference: 1697583 MDL No.: MFCD00051799
Formula: HOCH₂CH(OCH₃)₂
Punto di ebollizione: 68 °C (21 mmHg)
Punto di fusione: < –76 °C
Densità: 1,050
Flash Pt: 66 °C (150 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051799
CAS Number: 30934-97-5
EINECS: 250-398-7