2-(2-Aminophenyl)benzimidazole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 5805-39-0
Molecular Formula: C13H11N3
Formula Weight: 209.24
Melting Point: 212-216°
Beilstein Reference: 173018
MDL No.: MFCD00051496
Formula:
C₁₃H₁₁N₃ Punto di fusione: 212…216 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051496 CAS Number: 5805-39-0 EINECS: 227-361-9 |