Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene, ((1-Methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl)oxy)trimethylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 31469-15-5
Molecular Formula: C8H18O2Si
Formula Weight: 174.32
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 35-36°/15mm
Beilstein Reference: 1362893
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00010232
Formula:
C₈H₁₈O₂Si Peso molecolare: 174,32 g/mol Punto di ebollizione: 35…36 °C (15 mmHg) Densità: 0,858 Flash Pt: 30 °C (86 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010232 CAS Number: 31469-15-5 ADR: 3,III |