3-Acetoxy-2-butanone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Oxobutan-2-yl acetate
Purity: 98%
CAS No.: 4906-24-5
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4135
Boiling Point: 154-155°
Beilstein Reference: 1756882
MDL No.: MFCD00051782
Formula:
C₆H₁₀O₃ Peso molecolare: 130,14 g/mol Punto di ebollizione: 154…155 °C Densità: 1,025 Flash Pt: 66 °C (150 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051782 CAS Number: 4906-24-5 |