Stampa…
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Thien-2-yl-1H-pyrazol-3-amine
L06752.03 L06752.06
L06752.03EA 39.2 EUR
L06752.03 L06752.06
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole 98%
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 96799-03-0 Molecular Formula: C7H7N3S Formula Weight: 165.21 Melting Point: 101-103° Beilstein Reference: 4399374 MDL No.: MFCD00051815
Formula: C₇H₇N₃S
Peso molecolare: 165,21 g/mol
Punto di fusione: 101…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051815
CAS Number: 96799-03-0